Tlačiť
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
469660010 469660050
469660010.EA 136.59 EUR
469660010. 469660050.
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Mw: 215.226 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025052
Číslo CAS: 7151-76-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %