Tlačiť
3-Pyridineacetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (Pyridin-3-yl)acetic acid
469620010 469620050
469620010.EA 50.87 EUR
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066302
Číslo CAS: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C