Tlačiť
Piperidin-1-ylacetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Piperidineacetic Acid
469600010 469600050
469600010.EA 137.18 EUR
469600010. 469600050.
Piperidin-1-ylacetic acid 95%
Piperidin-1-ylacetic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00461042
Číslo CAS: 3235-67-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
Melting point 210°C to 216°C
Water ≤2 %