Tlačiť
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Morpholineacetic acid
469580010 469580050
469580010.EA 46.13 EUR
469580010. 469580050.
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Morpholin-4-ylacetic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00504633
Číslo CAS: 3235-69-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance almost white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 160°C to 165°C
Titration with NaOH ≥94 %