Tlačiť
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
469570010 469570050
469570010.EA 73.3 EUR
469570010. 469570050.
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
Mw: 158.1983 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03444554
Číslo CAS: 54699-92-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %