Tlačiť
4-Chloroquinazoline 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
469400010 469400050
469400010.EA 46.93 EUR
469400010. 469400050.
4-Chloroquinazoline 95%
4-Chloroquinazoline
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00228682
Číslo CAS: 5190-68-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 100°C to 105°C