Tlačiť
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
469310010 469310050
469310010.EA 73.41 EUR
469310010. 469310050.
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Teplota varu: 286°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059776
Číslo CAS: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to yellow crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 86°C to 96°C
Water ≤1 %