Tlačiť
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DMP 30, Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute, 2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl) phenol
469290250 469291000
469290250.EA 63.78 EUR
469290250. 469291000.
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol 90%
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol
Vzorec: C₁₅H₂₇N₃O
Teplota varu: 130…135°C
Hustota: 0,969
Teplota vzplanutia: 149°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008330
Číslo CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance colorless to yellow viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94 to 106 %