Cabozantinib S-malate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
N-(4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide (S)-2-hydroxysuccinate
468900010
468902500
468900010.EA
964.7
EUR
468900010.
468902500.
Cabozantinib S-malate 99%
Cabozantinib S-malate
Vzorec:
C₃₂H₃₀FN₃O₁₀ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD20923480 Číslo CAS: 1140909-48-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | white to light beige crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Melting point | 166°C to 172°C |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |