Tlačiť
Cabozantinib S-malate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide (S)-2-hydroxysuccinate
468900010 468902500
468900010.EA 964.7 EUR
468900010. 468902500.
Cabozantinib S-malate 99%
Cabozantinib S-malate
Vzorec: C₃₂H₃₀FN₃O₁₀
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD20923480
Číslo CAS: 1140909-48-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 166°C to 172°C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %