Tlačiť
2-Ethylhexyl salicylate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
468830250 468831000
468830250.EA 38.01 EUR
468830250. 468831000.
2-Ethylhexyl salicylate
2-Ethylhexyl salicylate
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
Mw: 250.34
Teplota varu: 190°C (21mmHg)
Hustota: 1.02
Teplota vzplanutia: 162°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053300
Číslo CAS: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)