Tlačiť
Oxibendazole
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (5-Propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl (5-Propoxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
468810010 468810050
468810010.EA 100.28 EUR
468810010. 468810050.
Oxibendazole
Oxibendazole
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00133728
Číslo CAS: 20559-55-1
EINECS: 243-877-7
Merck Index: 13,07005
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %