Tlačiť
Fenticonazole nitrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
468790010 468792500
468790010.EA 340.95 EUR
468790010. 468792500.
Fenticonazole nitrate 98%
Vzorec: C₂₄H₂₀Cl₂N₂OS·HNO₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00941391
Číslo CAS: 73151-29-8
EINECS: 277-302-6
Merck Index: 13,04033
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 133°C to 137°C
Loss on drying ≤0.5 %