Tlačiť
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Hexahydropentalene
468520010 468522500
468520010.EA 668.27 EUR
468520010. 468522500.
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Bicyclo[3.3.0]octane
Vzorec: C₈H₁₄
Číslo MDL: MFCD00060882
Číslo CAS: 694-72-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %