Tlačiť
Pigment Red 22
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
468500010 468500050
468500010.EA 65.38 EUR
468500010. 468500050.
Pigment Red 22
Pigment Red 22
Vzorec: C₂₄H₁₈N₄O₄
Číslo MDL: MFCD00071989
Číslo CAS: 6448-95-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %