Climbazole
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone
468420050
468420250
468421000
468420050.EA
52.55
EUR
468420050.
468420250.
468421000.
Climbazole
Climbazole
Vzorec:
C₁₅H₁₇ClN₂O₂ Teplota varu: 260°C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00055505 Číslo CAS: 38083-17-9 EINECS: 253-775-4 OSN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | white to light yellow to light beige crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 94°C to 100°C |
Water | ≤1 % |