Tlačiť
Climbazole
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone
468420050 468420250 468421000
468420050.EA 52.55 EUR
468420050. 468420250. 468421000.
Climbazole
Climbazole
Vzorec: C₁₅H₁₇ClN₂O₂
Teplota varu: 260°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055505
Číslo CAS: 38083-17-9
EINECS: 253-775-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow to light beige crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 94°C to 100°C
Water ≤1 %