Tlačiť
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate mixture of isomers
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bis(p-tolyl)iodonium hexafluorophosphate
468410010 468410050 468410250
468410010.EA 78.51 EUR
468410010. 468410050. 468410250.
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate mixture of isomers
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₄H₁₄F₆IP
Mw: 454.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06656584
Číslo CAS: 60565-88-0
EINECS: 262-301-5
OSN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow to light brown to light red crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 170°C to 180°C