Tlačiť
Amlodipine maleate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate maleate
468320010 468320050
468320010.EA 156.44 EUR
468320010. 468320050.
Amlodipine maleate
Amlodipine maleate
Vzorec: C₂₄H₂₉ClN₂O₉
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02259457
Číslo CAS: 88150-47-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 160°C to 165°C