Tlačiť
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
468280010 468280050 468280250
468280010.EA 56.96 EUR
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₁BrO
Teplota varu: 88…90°C (22mmHg)
Hustota: 1,359
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03788561
Číslo CAS: 125552-89-8
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %