Tlačiť
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
467790010 467790050 467790250
467790010.EA 66.59 EUR
467790010. 467790050. 467790250.
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₇BrO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00474541
Číslo CAS: 572-83-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder and chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 211°C