Rilpivirine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(E)-4-((4-((4-(2-Cyanovinyl)-2,6-dimethylphenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
467720010
467722500
467720010.EA
1097.47
EUR
467720010.
467722500.
Rilpivirine
Rilpivirine
Vzorec:
C₂₂H₁₈N₆ Teplota varu: 634°C (760mmHg) Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD11046372 Číslo CAS: 500287-72-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | white to beige to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |