Tlačiť
Rilpivirine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (E)-4-((4-((4-(2-Cyanovinyl)-2,6-dimethylphenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
467720010 467722500
467720010.EA 1097.47 EUR
467720010. 467722500.
Rilpivirine
Rilpivirine
Vzorec: C₂₂H₁₈N₆
Teplota varu: 634°C (760mmHg)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11046372
Číslo CAS: 500287-72-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to beige to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %