Tlačiť
1,4-Benzenedimethanethiol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
467610010 467610050
467610010.EA 139.99 EUR
467610010. 467610050.
1,4-Benzenedimethanethiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Vzorec: C₈H₁₀S₂
Teplota varu: 156°C (16hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004872
Číslo CAS: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C