Tlačiť
Tiapride hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide hydrochloride
467200010 467200050
467200010.EA 229.92 EUR
467200010. 467200050.
Tiapride hydrochloride
Tiapride hydrochloride
Vzorec: C₁₅H₂₄N₂O₄S·HCl
Mw: 364.89 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00133861
Číslo CAS: 51012-33-0
EINECS: 256-908-4
Merck Index: 13,09497
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Solubility (2.5g in 50 ml water) Clear colorless solution
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)