Tlačiť
Topotecan hydrochloride hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
467180010 467182500
467180010.EA 602.09 EUR
467180010. 467182500.
Topotecan hydrochloride hydrate 97%
Topotecan hydrochloride hydrate
Vzorec: C₂₃H₂₃N₃O₅·xHCl·yH₂O
Číslo MDL: MFCD28989044
Číslo CAS: 119413-54-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Loss on drying ≤14 %
Titration Argentometric ≤17.3 % (as HCl)