Tlačiť
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
467060010 467060050
467060010.EA 140.2 EUR
467060010. 467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Mw: 157.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09264397
Číslo CAS: 147621-21-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance clear light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %