Tlačiť
Panobinostat
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: LBH589, (E)-N-Hydroxy-3-(4-(((2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl)amino)methyl)phenyl)acrylamide
467000010 467002500
467000010.EA 734.46 EUR
467000010. 467002500.
Panobinostat
Panobinostat
Vzorec: C₂₁H₂₃N₃O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09833242
Číslo CAS: 404950-80-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance almost white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %