Tlačiť
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
466070010 466070050
466070010.EA 102.69 EUR
466070010. 466070050.
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₆Br₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276344
Číslo CAS: 633-70-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %