Tlačiť
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
457650010 457650050 457650250
457650010.EA 23.27 EUR
457650010. 457650050. 457650250.
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₂
Mw: 174.58 g/mol
Teplota varu: 317°C (760mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274530
Číslo CAS: 13223-25-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 101°C to 105°C