Tlačiť
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
396050010 396050050 396050250
396050010.EA 43.72 EUR
396050010. 396050050. 396050250.
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid 98%
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01721800
Číslo CAS: 22884-10-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %