Alginát sodný, medium viscosity
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Alginic acid sodium salt, Algin
385770025
385770050
385772500
385775000
385770025.EA
532.69
EUR
385770025.
385770050.
385772500.
385775000.
Alginát sodný, medium viscosity
Alginát sodný
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081310 Číslo CAS: 9005-38-3 Merck Index: 13,00238 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | almost white to yellow-brown powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs) |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Sulfated ash | 30.0 % to 36.0 % (on dried substance) |