Tlačiť
Kyselina salicylová 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
385730010 385730050
385730010.EA 74.21 EUR
385730010. 385730050.
Kyselina salicylová 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
Teplota varu: 211°C (20mmHg)
Teplota vzplanutia: 157°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002439
Číslo CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white or colorless powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
Melting point 158°C to 161°C
Related substances ≤0.1 % (4-Hydroxybenzoic acid)