Tlačiť
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
358071000 358070250
358071000.EA 89.85 EUR
358071000. 358070250.
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Vzorec: C₃H₂Br₂N₂O
Teplota varu: 221°C (760mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129791
Číslo CAS: 10222-01-2
EINECS: 233-539-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Melting point 122°C to 127°C