Tlačiť
NBQX 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline, 6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX, 6-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulphonamide
329260250 329261000
329260250.EA 619.74 EUR
329260250. 329261000.
NBQX 98+%
NBQX
Vzorec: C₁₂H₈N₄O₆S
Teplota varu: 613°C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12910445
Číslo CAS: 118876-58-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance almost-white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98 %
Water ≤5 %