Tlačiť
Polyvinylpyrrolidone K30, meetSpec_Ph.Eur.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
215320010 215322500
215320010.EA 187.06 EUR
215320010. 215322500.
Polyvinylpyrrolidone K30, meetSpec_Ph.Eur.
Polyvinylpyrrolidone
Vzorec: (C₆H₉NO)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01076626
Číslo CAS: 9003-39-8
Merck Index: 13,07783
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white or yellowish-white powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Peroxides ≤400 ppm (type A as H2O2)
Nitrogen compounds (as N) 11.5 to 12.8 %
Viscosity 28 to 32 (expressed as K-value)