Tlačiť
Acid red 1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Red 2G, C.I. 18050, Amido Naphthol Red G, Sodium 5-acetamido-4-hydroxy-3-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulphonic acid disodium salt, Pontacyl Carmine, Azophloxine
198700050 198700250
198700050.EA 31.08 EUR
198700050. 198700250.
Acid red 1
Acid red 1
Vzorec: C₁₈H₁₅N₃O₈S₂
Mw: 509.41 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003954
Číslo CAS: 3734-67-6
EINECS: 223-098-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance red to brown to purple powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤10 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water