Tlačiť
Polyethylene glycol, M.W. 25000 - 40000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
192270010 192270050
192270010.EA 93.46 EUR
192270010. 192270050.
Polyethylene glycol, M.W. 25000 - 40000
Polyethylene glycol
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to almost white flakes
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 11000 to 14000 mPa.s (50% in water, 20°C)
Water ≤1.0 % (2 g)
Sulfated ash ≤0.2 % (1 g)