Tlačiť
2-Fluoroethylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
177000010 177000100
177000010.EA 51.74 EUR
177000010. 177000100.
2-Fluoroethylamine hydrochloride 97%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₆FN·HCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008161
Číslo CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Melting point 99°C to 103°C
Water ≤4 %