Tlačiť
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
176530010 176530050
176530010.EA 131.57 EUR
176530010. 176530050.
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Teplota varu: 343,9°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001741
Číslo CAS: 53440-12-3
EINECS: 258-553-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 93°C to 96°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %