Tlačiť
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Bis(4-nitrophenyl)disulphane, 4-Nitrophenyl disulphide, 4,4'-Dinitrodiphenyl Disulphide
128790050 128790250
128790050.EA 35.26 EUR
128790050. 128790250.
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Bis(4-nitrophenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Teplota varu: 478,8°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003573
Číslo CAS: 100-32-3
EINECS: 202-840-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance light yellow to yellow to orange powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 181°C to 186°C