4-Benzylphenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Hydroxydiphenylmethane, alpha-Phenyl-p-cresol
121130010
121130050
121130010.EA
50.54
EUR
121130010.
121130050.
4-Benzylphenol 98%
4-Benzylphenol
Vzorec:
C₁₃H₁₂O Teplota varu: 198…200°C (10mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002384 Číslo CAS: 101-53-1 EINECS: 202-950-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | white to beige to brown crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Melting point | 80°C to 85°C |