Tlačiť
4-Benzylphenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxydiphenylmethane, alpha-Phenyl-p-cresol
121130010 121130050
121130010.EA 50.54 EUR
121130010. 121130050.
4-Benzylphenol 98%
4-Benzylphenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O
Teplota varu: 198…200°C (10mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002384
Číslo CAS: 101-53-1
EINECS: 202-950-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance white to beige to brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 85°C