Tlačiť
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Aminophenyl 4-Nitrophenyl sulphide, 4-((4-Nitrophenyl)thio)aniline, 4-(4-Nitrophenylthio)aniline
104180010 104180050
104180010.EA 49.74 EUR
104180010. 104180050.
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide 98%
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007881
Číslo CAS: 101-59-7
EINECS: 202-957-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 141°C to 145°C
Titration with HClO4 ≥97.5 %