Tlačiť
thioacetamid 4% vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1089602
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
85975.290EA 395.11 EUR
85975.290 85975.180 85975.260
thioacetamid 4% vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1089602
thioacetamid
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: CH₃CSNH₂
Teplota varu: ~100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008070
Číslo CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM