Tlačiť
Dvojchroman draselný 106 g/L 0.36 mol/l vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1069501
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
87716.260EA 302.85 EUR
87716.260 87716.180
Dvojchroman draselný 106 g/L 0.36 mol/l vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1069501
Dvojchroman draselný
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: K₂Cr₂O₇
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011367
Číslo CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
OSN: 3287
ADR: 6.1,III