Tlačiť
Fenolftalein 0,1% in ethanol 80% Reag. Ph. Eur. 1063702
Dodávateľ: VWR Chemicals
87705.180EA 62.35 EUR
87705.180 87705.180DP
Fenolftalein 0,1% in ethanol 80% Reag. Ph. Eur. 1063702
Fenolftalein
Objednávacie informácie: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Mw: 318,33 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
ADR: 3,II