Tlačiť
Vanadyl sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
233706-25G 233706-100G 233706-500G
SIAL233706-25GEA 111.51 EUR
SIAL233706-25G SIAL233706-100G SIAL233706-500G
Vanadyl sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Vanadyl sulphate hydrate
Vzorec: O₅SV·H₂O
Číslo MDL: MFCD00149933
Číslo CAS: 123334-20-3
EINECS: 248-652-7
OSN: 2931
ADR: 6.1,II