Tlačiť
Vanadyl sulphate hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11090.18 11090.30 11090.09
11090.18EA 165.26 EUR
11090.18 11090.30 11090.09
Vanadyl sulphate hydrate ≥99.9% (metals basis)
Vanadyl sulphate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 123334-20-3 Molecular Formula: VOSO4.xH2O Formula Weight: 163.00(anhy) Physical Form: Lump Density: 2.5 Appearance: Blue Odour: Odourless Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,9926 UN No.: 2931 MDL No.: MFCD00149933
Vzorec: O₅SV·H₂O
Hustota: 2,5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149933
Číslo CAS: 123334-20-3
EINECS: 248-652-7
OSN: 2931
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9926