Tlačiť
Strontium aluminate ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39647.14 39647.22
39647.14EA 157.24 EUR
39647.14 39647.22
Strontium aluminate ≥99.5% (metals basis)
Strontium aluminate
Purity: 99.5% CAS No.: 12004-37-4 Molecular Formula: SrAl2O4 Formula Weight: 205.58 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 3.559 Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054054
Vzorec: Al₂O₄Sr
Hustota: 3,559
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054054
Číslo CAS: 12004-37-4
EINECS: 234-455-3