Tlačiť

Bílý líh, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

86460-1L 86460-2.5L
SIAL86460-1LEA 50.94 EUR
SIAL86460-1L SIAL86460-2.5L
Bílý líh, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
Bílý líh
Číslo CAS: 8052-41-3
EINECS: 232-489-3
OSN: 1268
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR