Tlačiť
, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
3351.0005EA 0 EUR
3351.0005 3351.0025
, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
Vzorec: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Mw: 371.15
Teplota tavenia: 300
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00066288
Číslo CAS: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay about 70%
Free p-nitrophenol max. 0.07 %