, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá:
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
3351.0005EA
0
EUR
3351.0005
3351.0025
, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
Vzorec:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Mw: 371.15 Teplota tavenia: 300 Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00066288 Číslo CAS: 4264-83-9 EINECS: 224-246-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | about 70% |
Free p-nitrophenol | max. 0.07 % |