Tlačiť
Hlinitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium Aluminium oxide, Aluminum sodium oxide, Aluminium sodium dioxide, Sodium aluminum oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
13404-5KG-R 13404-2.5KG-R
SIAL13404-5KG-REA 229.92 EUR
SIAL13404-5KG-R SIAL13404-2.5KG-R
Hlinitan sodný, Sigma-Aldrich®
Hlinitan sodný
Vzorec: NaAlO₂
Mw: 81.97
Teplota tavenia: 1800
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00801010
Číslo CAS: 1302-42-7
EINECS: 215-100-1
OSN: 2812
ADR: 8
Merck Index: 12,08715