Tlačiť
Lithium aluminate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aluminium lithium dioxide, Lithium aluminum oxide, Aluminum lithium oxide
13412.18 13412.30 13412.A1
13412.18EA 139.19 EUR
13412.18 13412.30 13412.A1
Lithium aluminate
Lithium aluminate
CAS No.: 12003-67-7 Molecular Formula: LiAlO2 Formula Weight: 65.92 Physical Form: Powder Density: 2.62 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016172
Vzorec: AlLiO₂
Teplota tavenia: >1625 °C
Hustota: 2,62
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016172
Číslo CAS: 12003-67-7
EINECS: 234-434-9